Print…
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 126 EUR
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₈OS₂
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052282
Número CAS: 159709-36-1