Print…
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25220-10G OR25220-1G OR25220-5G
APOSOR25220-10GEA 346 EUR
APOSOR25220-10G APOSOR25220-1G APOSOR25220-5G
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₄S₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067980
Número CAS: 175202-07-0