Print…
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25187-1G OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA 0 EUR
APOSOR25187-1G APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₁NO₄S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067949
Número CAS: 175201-89-5