Print…
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25155-1G OR25155-5G
APOSOR25155-1GEA 102 EUR
APOSOR25155-1G APOSOR25155-5G
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₃S₂
Peso Molecular: 300.397 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407303
Número CAS: 175201-70-4