Print…
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25145-1G OR25145-5G
APOSOR25145-1GEA 87 EUR
APOSOR25145-1G APOSOR25145-5G
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₃S₂
Peso Molecular: 314.424 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407299
Número CAS: 175201-66-8