Print…
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25138-1G OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA 154 EUR
APOSOR25138-1G APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₄S₂
Ponto de Fusão: 163…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067913
Número CAS: 175201-59-9