Print…
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25042-1G OR25042-5G
APOSOR25042-1GEA 106 EUR
APOSOR25042-1G APOSOR25042-5G
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067998
Número CAS: 32083-27-5