Print…
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2499-1G OR2499-50MG OR2499-250MG OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA 654 EUR
APOSOR2499-1G APOSOR2499-50MG APOSOR2499-250MG APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₃
Peso Molecular: 248.278 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05862615
Número CAS: 896516-75-9