Print…
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570459
Número CAS: 25271-35-6