Print…
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR24490-1G OR24490-5G
APOSOR24490-1GEA 125 EUR
APOSOR24490-1G APOSOR24490-5G
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₂S·ClH
Ponto de Fusão: 194…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01720210
Número CAS: 34467-12-4