Print…
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Carboxybenzyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
OR24489-1G OR24489-250MG
APOSOR24489-1GEA 140 EUR
APOSOR24489-1G APOSOR24489-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄S
Peso Molecular: 269.317 g/mol
Ponto de Fusão: 222…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086503
Número CAS: 465514-21-0