Print…
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-{[3-(Methoxycarbonyl)thiophen-2-yl]carbamoyl}benzyl chloride, Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}-3-thenoate
OR24396-100MG OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR24396-100MG APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂ClNO₃S
Peso Molecular: 309.768 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728793
Número CAS: 648859-85-2
UN: 3261
ADR: 8 III