Print…
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24341-10G OR24341-1G
APOSOR24341-10GEA 538 EUR
APOSOR24341-10G APOSOR24341-1G
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052080
Número CAS: 75681-13-9