Print…
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2426-1G OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA 380 EUR
APOSOR2426-1G APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₉Cl₂NO₃S
Ponto de Fusão: 150…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00816792
Número CAS: 262856-01-9