Print…
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 0 EUR
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044514
Número CAS: 13123-92-7