Print…
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24109-10G OR24109-1G OR24109-250MG
APOSOR24109-10GEA 517 EUR
APOSOR24109-10G APOSOR24109-1G APOSOR24109-250MG
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Fórmula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00278445
Número CAS: 76254-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III