Print…
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2409-1G OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA 434 EUR
APOSOR2409-1G APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Fórmula: C₁₉H₂₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01567245
Número CAS: 306936-27-6
UN: 3261
ADR: 8,III