Print…
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23875-1G OR23875-5G
APOSOR23875-1GEA 0 EUR
APOSOR23875-1G APOSOR23875-5G
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052533
Número CAS: 1125-30-0