Print…
4,5-Dimethyloctane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2373-1G OR2373-5G OR2373-250MG
APOSOR2373-1GEA 186 EUR
APOSOR2373-1G APOSOR2373-5G APOSOR2373-250MG
4,5-Dimethyloctane
4,5-Dimethyloctane
Fórmula: C₁₀H₂₂
Peso Molecular: 142.282 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038381
Número CAS: 15869-96-2
UN: 3295
ADR: 3 III