Print…
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-sulphonyl chloride, 3-(Chlorosulphonyl)-2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole
OR23364-250MG OR23364-100MG
APOSOR23364-250MGEA 126 EUR
APOSOR23364-250MG APOSOR23364-100MG
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₂ClNO₄S
Peso Molecular: 265.714 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407326
Número CAS: 368869-88-9
UN: 3261
ADR: 8 III