Print…
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23322-1G OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA 151 EUR
APOSOR23322-1G APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Fórmula: C₁₁H₈INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681952
Número CAS: 352018-92-9