Print…
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23318-1G OR23318-250MG
APOSOR23318-1GEA 0 EUR
APOSOR23318-1G APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₈ClNO₃S
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681949
Número CAS: 368869-91-4
UN: 3261
ADR: 8,III