Print…
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-4-(1H-pyrazol-1-yl)toluene, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl bromide
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 183 EUR
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂
Peso Molecular: 237.096 g/mol
Ponto de Fusão: 77…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681940
Número CAS: 368869-85-6
UN: 1759
ADR: 8 III