Print…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 0 EUR
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681937
Número CAS: 18336-39-5
UN: 3261
ADR: 8,III