Print…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 221 EUR
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₇ClN₂O
Peso Molecular: 206.628 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681936
Número CAS: 220461-83-6
UN: 3261
ADR: 8 III