Print…
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 132 EUR
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₇NOS₂
Ponto de Fusão: 130…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02682090
Número CAS: 499770-66-0