Print…
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 0 EUR
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Densidade: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086113
Número CAS: 6831-91-0