Print…
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23245-1G OR23245-5G
APOSOR23245-1GEA 364 EUR
APOSOR23245-1G APOSOR23245-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681919
Número CAS: 342405-38-3
UN: 3261
ADR: 8,III