Print…
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Carboxy-2,2'-bithiophene, [2,2'-Bithiophene]-5-carboxylic acid
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 184 EUR
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆O₂S₂
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00159571
Número CAS: 2060-55-1