Print…
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-1H-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 72.5 EUR
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682032
Número CAS: 117483-89-3