Print…
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 0 EUR
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₆INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681898
Número CAS: 160377-48-0