[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G
OR23166-25G
OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA
94.4
EUR
APOSOR23166-1G
APOSOR23166-25G
APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Fórmula:
C₁₁H₁₁NS Ponto de Fusão: 76…77 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02682030 Número CAS: 203436-48-0 UN: 3259 ADR: 8,III |