Print…
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23041-1G OR23041-5G OR23041-25G
APOSOR23041-1GEA 75.4 EUR
APOSOR23041-1G APOSOR23041-5G APOSOR23041-25G
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Fórmula: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086087
Número CAS: 118757-11-2