Print…
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 429 EUR
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Fórmula: C₇H₁₁NO
Ponto de ebulição: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677701
Número CAS: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III