Print…
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanamine hydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran hydrochloride, (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)methylamine hydrochloride
OR22996-1G OR22996-250MG
APOSOR22996-1GEA 40.6 EUR
APOSOR22996-1G APOSOR22996-250MG
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO·ClH
Ponto de Fusão: 249…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03659695
Número CAS: 635309-62-5