Print…
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 165 EUR
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677687
Número CAS: 306935-01-3
UN: 3259
ADR: 8,III