Print…
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 0 EUR
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₇H₂₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02102341
Número CAS: 306934-84-9