Print…
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-tert-Butyl 4-ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-1,4-dicarboxylate
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 174 EUR
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Fórmula: C₁₄H₂₄INO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09952119
Número CAS: 213013-98-0