Print…
3-Methylpiperidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22899-1G OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA 108 EUR
APOSOR22899-1G APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de Fusão: 64…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00177941
Número CAS: 3768-43-2