Print…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Formylphenyl)-1H-imidazole, 3-(1-Imidazolyl)benzaldehyde
OR2268-1G OR2268-25G OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA 183 EUR
APOSOR2268-1G APOSOR2268-25G APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Ponto de Fusão: 80…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836178
Número CAS: 127404-22-2