Print…
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂
Peso Molecular: 174.242 g/mol
Ponto de ebulição: 155…165 °C
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464042
Número CAS: 305346-88-7