Print…
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate
OR22661-1G OR22661-250MG
APOSOR22661-1GEA 217 EUR
APOSOR22661-1G APOSOR22661-250MG
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Fórmula: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
Peso Molecular: 234.637 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03659692
Número CAS: 1049754-99-5