Print…
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR2266-1G OR2266-100MG OR2266-250MG
APOSOR2266-1GEA 560 EUR
APOSOR2266-1G APOSOR2266-100MG APOSOR2266-250MG
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₁₁N₃O
Ponto de Fusão: 164…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998750
Número CAS: 1031927-24-8