Print…
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2246-100MG OR2246-1G
APOSOR2246-100MGEA 0 EUR
APOSOR2246-100MG APOSOR2246-1G
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998720
Número CAS: 1170905-43-7