Print…
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 481 EUR
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00218276
Número CAS: 65679-71-2