Print…
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22135-1G OR22135-5G OR22135-10G
APOSOR22135-1GEA 109 EUR
APOSOR22135-1G APOSOR22135-5G APOSOR22135-10G
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Fórmula: C₁₄H₁₃OP
Peso Molecular: 228.226 g/mol
Ponto de Fusão: 115…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114913
Número CAS: 2096-78-8