Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(Ethoxycarbonyl)-7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran, Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
OR22021-10G
OR22021-1G
OR22021-100MG
APOSOR22021-10GEA
261
EUR
APOSOR22021-10G
APOSOR22021-1G
APOSOR22021-100MG
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate 97%
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₅ Ponto de Fusão: 222…223 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00100382 Número CAS: 23866-72-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...