Print…
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-3-(methoxycarbonyl)-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole, Methyl [2-chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-methyl-1H-pyrrol-3-yl]acetate
OR21814-1G OR21814-250MG
APOSOR21814-1GEA 382 EUR
APOSOR21814-1G APOSOR21814-250MG
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNO₄
Peso Molecular: 245.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179171
Número CAS: 77978-86-0