Print…
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-ethyl-1H-pyrrole, 3,5-Dimethyl-2-(ethoxycarbonyl)-4-ethyl-1H-pyrrole
OR21807-1G OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA 140 EUR
APOSOR21807-1G APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₂
Ponto de Fusão: 87…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030376
Número CAS: 2199-47-5