Print…
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR21712-1G OR21712-5G
APOSOR21712-1GEA 79.9 EUR
APOSOR21712-1G APOSOR21712-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052123
Número CAS: 175135-83-8